Chrom(III)oxid, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

22796.292EA 194 EUR
22796.292
Chrom(III)oxid, TECHNICAL
Chrom(III)oxid
Formel: Cr₂O₃
Siedepunkt: 4000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2435 °C
Dichte: 5,22 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010949
CAS-Nummer: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Prüfung auf Identität Entspricht


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR