Schläuche, Silikon, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
8060-0020 8060-0030 8060-0040 8060-0050 8060-0060 8060-0070 8060-0080 8060-0100 8060-0120 8060-0130 8060-0190 8060-0260 8060-0310 8060-0140 8060-0200
228-0671EA 154 EUR
228-0671 228-0672 228-0673 228-0674 228-0675 228-0676 228-0677 228-0678 228-0679 228-0680 228-0682 228-0684 228-0685 228-1243 228-1244
Schläuche, Silikon, Nalgene®
Schläuche Transferschlauch
Silikon, durchscheinend, Platin-vernetzt.
  • No adhesion of cells, blood, proteins, or substances from foodstuffs; no effect on taste or odour
  • Compliant with the requirements of USDA, USP Class VI and 3A standards
  • Non-toxic, non-pyrogenic and non-haemolytic
  • Tasteless, odourless
  • Autoclavable; also can be sterilised by gamma radiation, EtO and chemical procedures
Haltbare und hochreine Schläuche für eine Vielzahl an Pumpen- und Flüssigkeitstransfer-Anwendungen konzipiert. Zum Einsatz im Labor, in der pharmazeutischen bzw. biotechnologischen Produktion, in der Lebensmittel- und der Getränkeindustrie ideal geeignet. Ohne Phthalat-Weichmacher, die in die durchfließenden Flüssigkeiten diffundieren können. Hergestellt unter strengen Verfahrenskontrollen für geringe Dimensionstoleranzen. Nicht für invasive Anwendungen geeignet.
Temperaturbeständigkeit: −62 bis +232 °C
Härte (Shore A): 50
Dichte: 1,15
High-purity, translucent tubing contains no phthalate plasticisers or peroxides to leach out into transported fluid.