Tubing, Tygon® XL-60
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
AN800003 AN800007 AN800012 AN800017 AN800022 AN800038 AN800046 AN800053
228-1056EA 272 EUR
228-1056 228-1057 228-1058 228-1059 228-1060 228-1062 228-1063 228-1064
Tubing, Tygon® XL-60
Schläuche Transferschlauch
Thermoplastisches Elastomer, durchscheinend.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten, Säuren und Laugen
  • Ozon-, sonnenlicht- und witterungsbeständig
  • Extrem flexibel und langlebig
Speziell zum Einsatz in Peristaltik-Schlauchpumpen entwickelt. Hat beim Einsatz in diesen Pumpen eine Lebensdauer von mehr als 500 Stunden. Der ideale Ersatz für PVC- und Silikonschläuche, wenn eine längere Schlauch-Lebensdauer gefordert wird. Das Material enthält nur geringe extrahierbare Stoffe, was das Risiko der Kontamination beimMore Product Information