Schläuche, PVC, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
8000-9090
228-1422EA 0 EUR
228-1422
Schläuche, PVC, Nalgene®
Schläuche Transferschlauch
PVC, klar.
  • Gegen eine Vielzahl von Chemikalien beständig
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Formstabil und äußerst beständig gegen Verhärten und Verfärben
Laborqualität. Der klare, autoklavierbare Schlauch setzt den Standard für Reinheit und Qualität. Hergestellt aus hochwertigem Harz und Weichmachern. Erfüllt die Anforderungen für Lebensmittelzulassung der U.S. Pharmacopeia Klasse VI-Vorschriften und der USDA-Normen. PVC-Schlauch enthält DEHAP, ein häufig eingesetzter Weichmacher. Alle 30 cm mit Innendurchmesser und Vorschriftenkonformität zur einfachen Identifikation und Größenerkennung (Ausnahme Artikel mit *) markiert. Nicht für Anwendungen im medizinischen Bereich zugelassen.
Temperaturbeständigkeit: −32 bis +82 °C
Härte (Shore A): 55
Dichte: 1,34