Nitroprussid-Natrium Dihydrat ≥99% ACS, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Dinatriumpentacyanonitrosylferrat(III) Dihydrat, Natriumnitrosopentacyanoferrat(III) Dihydrat, di-Natriumnitrosylpentacyanoferrat(III) Dihydrat, Natriumnitroprussiat Dihydrat, di-Natriumpentacyanonitrosylferrat(III) Dihydrat

228710-500G
228710-500GEA 602.37 EUR
228710-500G
Nitroprussid-Natrium Dihydrat ≥99% ACS, Fluka™
Nitroprussid-Natrium Dihydrat
Formel: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Molecular Weight: 297,95 g/mol
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149192
CAS-Nummer: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08722

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 200 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR