Ammoniumsulfamat ≥98,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Amidoschwefelsäure Ammoniumsalz, Sulfamidsäure Ammoniumsalz, Ammoniumamidosulfonat, Aminosulfosäure Ammoniumsalz, Ammoniumsulfamidat, Amidosulfonsäure Ammoniumsalz
228745-1KG
228745-1KGEA 268.42 EUR
228745-1KG
Ammoniumsulfamat ≥98,0% ACS, Fluka™
Ammoniumsulfamat
Formel: H₆N₂O₃S
Molecular Weight: 114,13 g/mol
Schmelzpunkt: 131…135 °C
Dichte: 1,00 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011429
CAS-Nummer: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Merck Index: 12,00589
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay Min. 98.0 %
Melting point 131.0 - 135.0 °C
Residue on ignition Max. 0.1 %
Water insoluble matter Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm