Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 97,0-102,0%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

22894.290EA 323 EUR
22894.290 22894.184 22894.261 22894.465
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 97,0-102,0%, GPR RECTAPUR®
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56 °C
Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identification passes test
SO4 (Sulphate) max. 100 ppm
Cu (Copper) max. 50 ppm
Fe (Iron) max. 50 ppm
Ni (Nickel) max. 0.15%
Pb (Lead) max. 30 ppm
Zn (Zinc) max. 0.05%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR