Haken-Schlauchklemmen
Lieferant: BOSCH BERND
SK-30
229-0354EA 0 EUR
229-0354
Haken-Schlauchklemmen
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Haken und Klemmschieber aus Stahl, verzinkt, Rändelmutter aus Kunststoff
  • Temperaturbeständig bis 150 °C
  • Sehr leicht, auch für dickwandige Vakuum- und Druckschläuche verwendbar
  • Kein Kippen und Kanten des Klemmschiebers, daher kein ungewolltes Abrutschen bzw. Öffnen der Schlauchklemme im geschlossenem Zustand
Die Rändelmutter aus Kunststoff (229-0351 mit Rändelmutter aus Aluminium)  ermöglicht die Durchflussregulierung oder ein gänzliches Stoppen des Durchflusses auch an bereits bestehenden Schlauchverbindungen. Der Verschluss der Schlauchklemme kann in jeder Position geöffnet werden, ohne Auf- und Abschrauben.