Schlauchverbinder, Y-Form
Lieferant: KARTELL
70464 70465 70466 70467 70468 70525 70526
229-0708EA 14.4 EUR
229-0708 229-0709 229-0710 229-0711 229-0712 229-0721 229-0722
Schlauchverbinder, Y-Form
Fittings und Verbinder
PP, durchscheinend.
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
Maße werden sowohl nominal als auch exakt angegeben, da die Flexibilität der ausgewählten Schläuche die Größe beeinflussen kann. Bitte benutzen Sie unsere Schlauchlehre 229-0111 zur Ermittlung der passenden Größe. Sie erhalten Sie dann die Maße für den passenden Verbinder.
They meet with the Food and Drug regulations.90/128CEE 92/39CEE and FDA 21 CFR 177.1520.
Suitable for foodstuff.
Standards: ErfüllenMore Product Information