Schlauchverbinder, gerade
Lieferant: KARTELL
70877 70878 70879
229-0732EA 27.9 EUR
229-0732 229-0733 229-0734
Schlauchverbinder, gerade
Fittings und Verbinder
PP, weiß.
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Die Schlauchverbinder sind zum Einsatz mit Lebensmitteln gemäß 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR geeignet
Mit konischen Enden, zur Verbindung von Schläuchen mit unterschiedlichen Innendurchmessern.