Rückschlagventil
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05590000
229-3591EA 22.7 EUR
229-3591
Rückschlagventil
Ventile Rückschlagventile
DURAN®, Borosilikatglas, klar. Verhindern Druckabfall oder Rückfluss. Einfaches Modell, nicht zerlegbar.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Mit konischen Enden zur sicheren Schlauchbefestigung