Solvent Blue 59 98% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: Sudan Blue, Atlasol Blue 2N, 1,4-Bis(ethylamino)-9,10-anthraquinone
229121-25G
229121-25GEA 136 EUR
229121-25G
Solvent Blue 59 98% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Solvent Blue 59
Solvent Blue 59, Dye content 98 % (1,4-Bis(ethylamino)-9,10-anthraquinone; Atlasol Blue 2N; Sudan Blue)
Formel: C₁₈H₁₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 215…217 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071821
CAS-Nummer: 6994-46-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9326389d5952d2afc9e3ded699b9283319dbc543&vid=77af2c57d72e6899d07bc69021c26a9ea0d784c9&prid=web&clid=SAPDAM