Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 99-102%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens nickelfrei
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Cobaltnitrat Hexahydrat, Cobaltdinitrat Hexahydrat
22913.297EA 0 EUR
22913.297
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 99-102%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens nickelfrei
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
Molecular Weight: 291,03 g/mol
Schmelzpunkt: 57 °C
Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149647
CAS-Nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99 - 102 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 100 ppm