Aceton ≥99,5% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
22928.K2
22928.M1
22928.K2EA
65.5
EUR
22928.K2
22928.M1
Aceton ≥99,5% für die HPLC
Aceton
Purity: 99.5+%
CAS No.: 67-64-1
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3590
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -94°
Boiling Point: 56°
Beilstein Reference: 635680
Merck Reference: 14,66
UN No.: 1090
MDL No.: MFCD00008765
Formel:
CH₃COCH₃ Siedepunkt: 56 °C Schmelzpunkt: –94 °C Dichte: 0,791 Flammpunkt: –17 °C (1 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 14,66 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...