Vanadium(IV)oxid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
22957.09
22957.18
22957.09EA
93.9
EUR
22957.09
22957.18
Vanadium(IV)oxid ≥99% (Metall-Basis)
Vanadium(IV)oxid
Purity: 99%
CAS No.: 12036-21-4
Molecular Formula: O2V, may contain V6O13
Formula Weight: 82.94
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.339
Appearance: Black
Melting Point: 1967°
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00049702
Formel:
O₂V Siedepunkt: 2700 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1967 °C Dichte: 4,339 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049702 CAS-Nummer: 12036-21-4 EINECS: 234-841-1 UN: 3285 ADR: 6.1,III |