1,3-Diphenylaceton-p-toluolsulfonylhydrazon ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
230308-10G
230308-10GEA 218 EUR
230308-10G
1,3-Diphenylaceton-p-toluolsulfonylhydrazon ≥98%, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenylaceton-p-toluolsulfonylhydrazon
Formel: C₂₂H₂₂N₂O₂S
Schmelzpunkt: 187,..188 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00009645
CAS-Nummer: 19816-88-7
EINECS: 243-344-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6030aed0edf6e10a1eef16b4ebd902efb8228f5&vid=e6030aed0edf6e10a1eef16b4ebd902efb8228f5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Form) Conforms to Requirements
Infrared spectrum Conforms to Structure