Natriumchlorid 180 g/l in wässriger Lösung

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

230386MEA 106 EUR
230386M
Natriumchlorid 180 g/l in wässriger Lösung
Natriumchlorid

konzentrierte Natriumchlorid-Lösung zur Herstellung einer isotonischen Lösung (0,9 % g/v).

Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Schmelzpunkt: 801
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (M/V) 17,9 - 18,1 %
pH-Wert (20°C) 5,5 - 8,5


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR