Quecksilber(I)chlorid 99,5 ACS, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Diquecksilberdichlorid, Kalomel

230405-100G
230405-100GEA 186.71 EUR
230405-100G
Quecksilber(I)chlorid 99,5 ACS, Fluka™
Quecksilber(I)chlorid
Formel: Cl₂Hg₂
Molecular Weight: 472.09 g/mol
Siedepunkt: 384
Schmelzpunkt: 400 °C (Subl.)
Dichte: 7.15 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011043
CAS-Nummer: 10112-91-1
EINECS: 233-307-5
UN: 2025
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05951

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.5 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* Max. 0.02 %
Mercury(II) (as HgCl₂) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR