m-Kresol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
23048.261EA 164 EUR
23048.261
m-Kresol ≥98%, GPR RECTAPUR®
m-Kresol
Formel: CH₃C₆H₄OH
Siedepunkt: 202,2 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002302
CAS-Nummer: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce465c84cc8b7c230526b22e6f830300b605d109&vid=72c08ae3da371936f9349196418a240331cb79ce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Bromine water test Passes test
Ferric chloride test Passes test
Identification Passes test
Non-volatile residue Max. 0.1 %
p- and o-Cresol and related substances Max. 2.0 %