Probenahmesystem (Schaufel und Beutel)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
H369100000
231-0011EA 286 EUR
231-0011
Probenahmesystem (Schaufel und Beutel)
Schaufeln
Dieses Probenahmesystem besteht aus einer sterilen 60-ml-Schaufel und einem sterilen 540-ml-Probenbeutel aus PE mit einem großen Beschriftungsbereich.
  • Einteilige Schaufel aus weißem, hochschlagfestem PS (geeignet für Lebensmittelkontakt)
  • Der lange Griff (127 mm) ermöglicht einen großen Abstand zwischen Hand und Probe
  • Flacher Boden: Schaufel kann für die Verwendung als Wägeschiffchen aufrecht stehen oder auf einer ebenen Fläche platziert werden
  • 50 einzeln versiegelte und sterilisierte Sets pro Karton; für Einmalgebrauch
  • Chargenstempel für Rückverfolgbarkeit; Lieferung inkl. einem Zertifikat der Sterilisation
Die Schaufeln sind für die Probenahme aus größeren Quellen konzipiert. Ideal für Lebensmittel-, Pharma- und Umweltproben.