Probenahme-System, Scienceware® Samplit™
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
H369150000
231-0012EA 683 EUR
231-0012
Probenahme-System, Scienceware® Samplit™
Schaufeln
PS. Mit diesem Probenahme-System, bestehend aus Probendose mit integrierter Schaufel, können Proben auf einfache Weise direkt in ein Sammelgefäß aufgenommen werden. Sehr gut geeignet für Schüttgüter, feste, halbfeste und andere Materialien.
  • In steriler oder unsteriler Ausführung verfügbar
  • Robust
  • Halbrunder, extrem stabiler Spatel mit umlaufender Schneidkante