Crucible tongs, stainless steel
Lieferant: BOCHEM
2099 2100 2101 2102 2103 2104 2106 2105 2109
231-0182EA 8.9 EUR
231-0182 231-1000 231-1001 231-1002 231-1003 231-1004 231-1006 231-1005 231-0028
Crucible tongs, stainless steel
Zangen
Edelstahl 18/10, antimagnetisch und elektrolytisch poliert. Zur leichten und sicheren Handhabung von Tiegeln verschiedenster Materialien.
  • Doppelt gebogen, mit gerieften Spitzen
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar