Löffelspatel, für Analysen
Lieferant: BOCHEM
3219
231-0045EA 4.2 EUR
231-0045
Löffelspatel, für Analysen
Spatel
Edelstahl 18/10, anti-magnetisch. Allzweckspatel mit einem konischen Ende.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Anti-magnetisch, elektrolytisch poliert