Mikro-Pulverlöffel
Lieferant: RSG
533.005
231-0099EA 21.1 EUR
231-0099
Mikro-Pulverlöffel
Löffel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Mit achteckigem Griff für besseres Handling.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung