Probenzange
Lieferant: BOCHEM
2240
231-0155EA 22.7 EUR
231-0155
Probenzange
Zangen
Edelstahl 18/10, antimagnetisch, elektrolytisch poliert.
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar