Mikrospatel-Set
Lieferant: RSG
087.000
231-0195EA 23.5 EUR
231-0195
Mikrospatel-Set
Spatel
Edelstahl. Set bestehend aus 4 Mikrospateln mit schwarzen Kunststoffgriffen.
  • Enthält Spatel mit vier verschiedenen Breiten (3, 4, 5, 6 mm)
  • Blattlänge 45 mm