Schlauchklemmen nach Kocher (Ochsner)
Lieferant: HAMMACHER KARL
HSE094-20
231-0251EA 121 EUR
231-0251
Schlauchklemmen nach Kocher (Ochsner)
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Edelstahl, rostfrei, gerade. Ideal zum Stoppen oder Regulieren des Durchflusses in Schlauchverbindungen.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Korrosionsbeständig
  • Antimagnetisch