VWR®, Probenspatel
Lieferant: VWR Collection
231-0492EA 205 EUR
231-0492
VWR®, Probenspatel
Spatel
PS, weiß. Dieser Probenspatel mit langem, ergonomischem und festem Griff und spitzer Klinge lässt sich leicht in Papier- und Kunststoffbeutel stechen.
  • Herstellung, Montage und Verpackung gemäß ISO-Reinraumklasse 7 (10000)
  • Gemäß EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
  • Einzeln verpackt, mit Gammastrahlen sterilisiert
Ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.