VWR®, Schaufel
Lieferant: VWR Collection
231-0501EA 40.1 EUR
231-0501
VWR®, Schaufel
Schaufeln
PTFE, weiß.
  • Vollständig chemisch inert
  • Nicht kontaminierend
  • Geeignet für gefrorene Stoffe und andere Feststoffe
Schaufellänge: 80 mm
Gesamtlänge: 140 mm