Spatel, LaboPlast/SteriPlast
Lieferant: BURKLE
5378-1009 5378-1010 5378-0009 5378-0010
231-0523EA 18.1 EUR
231-0523 231-0524 231-0511 231-0512
Spatel, LaboPlast/SteriPlast
Spatel
PS, weiß. Diese Einwegspatel eignen sich ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.
  • Lang, ergonomisch und mit robustem Griff
  • Spitze Klinge durchsticht leicht Papier- und Kunststoffbeutel
  • Unsteril (LaboPlast) oder mit Gammastrahlen sterilisiert (SteriPlast) erhältlich
  • Herstellung, Montage und Verpackung gemäß ISO-Reinraumklasse 7
  • Gemäß EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Die Spatel sind für eine kontaminationsfreie Probenahme auch mit Schutzabdeckung erhältlich.