Probenschaufeln, LaboPlast Bio/SteriPlast Bio
Lieferant: BURKLE
5379-0003 5379-1001 5379-1003 5379-1005 5379-1007 5379-0001 5379-0005 5379-0007
231-0528EA 21.95 EUR
231-0528 231-0534 231-0535 231-0536 231-0537 231-0527 231-0529 231-0530
Probenschaufeln, LaboPlast Bio/SteriPlast Bio
Schaufeln
Diese Einwegschaufeln sind aus „Green PE“-Bio-Kunststoff hergestellt, der ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird. Sie eignen sich ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.
  • "Green PE“ ist zu 100% recycelbar, ohne fossile Rohstoffe hergestellt
  • Unsteril (LaboPlast Bio) oder mit Gammastrahlen sterilisiert (SteriPlast Bio) erhältlich
  • Hergestellt in einer Reinraumumgebung
  • Einzeln verpackt