Spatel für Lebensmittel, SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-3009
231-0586EA 18.1 EUR
231-0586
Spatel für Lebensmittel, SteriPlast®
Spatel
Dieser Lebensmittelspatel aus blauem PS wird in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) produziert, montiert, für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert. Der Spatel ist ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS Fremdkörpermanagements
  • Speziell für die Lebensmittel-, Futtermittel,- und Pharmaindustrie
  • Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Entspricht EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien