Probenahmesets, SteriPlast
Lieferant: BURKLE
5378-8003 5378-8009
231-0591EA 36.7 EUR
231-0591 231-0592
Probenahmesets, SteriPlast
Schaufeln
Das Probenahmeset SteriPlast Kit besteht aus zehn Probenspateln oder Probenschaufeln und zehn Originalitäts-Probenbeuteln SteriBag Premium. Das SteriPlast Kit ist somit die ideale Zusammenstellung für eine Probenahme bei der es besonders auf die Reinheit und Sterilität ankommt.
  • Alle Teile sind gammastahlensterilisiert
  • Geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln
  • Schaufeln oder Spatel sind reinraumproduziert und einzeln verpackt
  • Probenbeutel SteriBag Premium hat eine integrierte Versieglung und ist flüssigkeitsdicht
  • Eindeutiger Tracking-Code sowohl auf dem Beutel als auch auf einem Abrissfeld garantiert eine lückenlose Dokumentation und Nachverfolgbarkeit
Lieferumfang: SteriPlast Kit enthält zehn Schaufeln (50 ml) oder zehn Spatel (150 mm Einstechtiefe), sowie 10 Probenbeutel SteriBag Premium (300 ml).