Becherzange
Lieferant: BOCHEM
2220
231-1009EA 21.9 EUR
231-1009
Becherzange
Zangen
Edelstahl 18/10, anti-magnetisch und elektrolytisch poliert
  • Spitzen mit Keramik isoliert
  • Für Becher von 100 - 1500 ml