Apothekerspatel
Lieferant: BOCHEM
3490 3491 3492 3493 3495 3496 3497 3494
231-1072EA 5.3 EUR
231-1072 231-1073 231-1074 231-1075 231-1076 231-1077 231-1078 231-2195
Apothekerspatel
Spatel
Edelstahlklinge, mit Holzgriff.
  • Klinge mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung