Offener Löffel
Lieferant: RSG
026.200
231-1231EA 13.7 EUR
231-1231
Offener Löffel
Löffel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Löffel vorne offen, mit flachem Stiel
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung