Wäge-Schäufelchen
Lieferant: RSG
029.170
231-1241EA 6.1 EUR
231-1241
Wäge-Schäufelchen
Löffel
Edelstahl 18/10. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Mit flachem Stiel
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung