Messlöffelsatz
Lieferant: BOCHEM
3801
231-1320EA 13.7 EUR
231-1320
Messlöffelsatz
Löffel
Edelstahl 18/10. Praktisches Set mit vier Löffeln.
  • Temperatur- und Chemikalienbeständig
  • Metallring hält alle Löffel zusammen
Lieferumfang: Set mit jeweils einem 1 ml, 2,5 ml, 5 ml and 15 ml Löffel.