Löffelspatel
Lieferant: BOCHEM
3210 3211 3212 3213 3214 3215
231-1050EA 3.1 EUR
231-1050 231-1325 231-1328 231-1051 231-1052 231-1053
Löffelspatel
Spatel
Edelstahl 18/10, rostfrei. Vielseitig einsetzbarer Spatel.
  • Mit einem Löffel-Ende und einem Spatel-Ende
  • Mit rundem Stiel
  • Hohe Hitzebständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Schnell und leichte Reinigung