Apothekerlöffel
Lieferant: RSG
028.150
231-1387EA 5.7 EUR
231-1387
Apothekerlöffel
Löffel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Schmale Form mit extra langem, flachem Stiel
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung