Doppelspatel
Lieferant: KARTELL
594 595
231-2411EA 29.4 EUR
231-2411 231-2412
Doppelspatel
Spatel
Polyamid, verstärktes Fiberglas, rot.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +100 °C (kurzzeitig bis +180 °C), autoklavierbar
  • Robust, flexibel
Standards: DIN 12890