Ersatz-Abbrechklingen für Cuttermesser
Lieferant: WEDO WERNER DORSCH
789 7818
231-2902EA 14 EUR
231-2902 231-2906
Ersatz-Abbrechklingen für Cuttermesser
Rasiermesser und Klingen
Diese abbrechbaren Ersatzklingen bestehen aus SK5-Kohlenstoffstahl und sind für fast alle handelsüblichen Heftgeräte geeignet.
  • Hohe Qualität
  • Hohe Schnitthaltigkeit und Schärfe
Standards:
Lieferumfang:
Verpackung: Lieferung in einer Kunststoffbox mit 10 Klingen.