Becherzange
Lieferant: BOCHEM
2300
231-4120EA 284 EUR
231-4120
Becherzange
Zangen
Stahl, beschichtet. Zur sicheren und einfachen Handhabung von Bechern und ähnlichen Gefäßen.
Die Backen der Zange sind mit einer speziellen Silikon-Polsterung versehen, die nicht nur die Gefäße vor Beschädigungen durch die Backen schützt, sondern auch eine thermische Isolierung bietet.