Beaker tongs, stainless steel
Lieferant: RSG
043.330
231-4145EA 50.2 EUR
231-4145
Beaker tongs, stainless steel
Zangen
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Zur leichten und sicheren Handhabung von Bechern und ähnlichen Gefäßen. Die Backen sind zur Wärmeisolierung und zum Schutz der zu haltenden Gefäße mit Keramikfaden umwickelt.
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar