Kupfer(I)cyanid, weiß ≥98,5%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Kupfercyanid

23107.367EA 0 EUR
23107.367
Kupfer(I)cyanid, weiß ≥98,5%, TECHNICAL
Kupfer(I)cyanid
Formel: CCuN
Molecular Weight: 89.56 g/mol
Schmelzpunkt: 474
Dichte: 2.92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010975
CAS-Nummer: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02691

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR