L(+)-Weinsäure ≥99,0%, körnig, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™

Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr

Synonyme: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure, L(+)-Threarsäure, natürliche Weinsäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinsäure, (R,R)-(+)-Weinsäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure

2312-04EA 215.65 EUR
2312-04
L(+)-Weinsäure ≥99,0%, körnig, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
L(+)-Weinsäure

Granular.

Formel: C₄H₆O₆
Molecular Weight: 150,09 g/mol
Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Dichte: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064207
CAS-Nummer: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.001%
ACS - Assay ≥99.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Oxalate (C₂O₄) Passes Test
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Residue after Ignition ≤0.02 %
ACS - Sulfur Compounds (as S) ≤0.002 %
Appearance (fine, colorless crystalline granules)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR