Kupfer(II)nitrat Trihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
23123.294EA 99.4 EUR
23123.294
Kupfer(II)nitrat Trihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kupfer(II)nitrat Trihydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149671
CAS-Nummer: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm