Kupfer(I)oxid, rot ≥97%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

23135.295EA 0 EUR
23135.295
Kupfer(I)oxid, rot ≥97%, TECHNICAL
Kupfer(I)oxid
Formel: Cu₂O
Siedepunkt: 1800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1232 °C
Dichte: 5,7…6.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010974
CAS-Nummer: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 97 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR