Kupfer(II)oxid ≥94%, Pulver, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Kupferoxid

23144.263EA 61.5 EUR
23144.263 23144.410
Kupfer(II)oxid ≥94%, Pulver, TECHNICAL
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
Molecular Weight: 79.55 g/mol
Siedepunkt: 2000
Schmelzpunkt: 1326 °C
Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR