Kupfer(II)sulfat, wasserfrei ≥97%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Kupfersulfat

23168.265EA 161 EUR
23168.265
Kupfer(II)sulfat, wasserfrei ≥97%, TECHNICAL
Kupfer(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Molecular Weight: 159,61 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02722

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt Min. 97 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR